MES sodium salt ≥98%, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: MES-Na
X218-500GEA 4770 DKK
X218-500G
MES sodium salt ≥98%, Reagent Grade
MES sodium salt
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
Molekylvægt: 217,22 g/mol
MDL Number: MFCD00065473
CAS-nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White crystalline powder
Moisture ≤10%
pH (1% Water) @ 25 °C 9 − 10.5
Purity ≥98%
Solubility (10%, Water) Pass