2-Methoxy-1-methylethylacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAP1171-500MLEA 148 DKK
TCIAP1171-500ML
2-Methoxy-1-methylethylacetat ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
Molekylvægt: 132,16 g/mol
Kogepunkt: 146°C
Smeltepunkt: –67 °C
Flammepunkt: 47°C
MDL Number: MFCD00038500
CAS-nummer: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN nummer: 3271
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/97/28991797.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %