(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD1705-25GEA 2150 DKK
TCIAD1705-25G TCIAD1705-1G TCIAD1705-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (by GC)
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Molekylvægt: 132,16 g/mol
Kogepunkt: 78°C
Flammepunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00003213
CAS-nummer: 14347-78-5
Merck Index: 12,05232
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/93/28978493.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -15.0 deg (neat)