2,2',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 49)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20004900EA 742 DKK
EHERC20004900
2,2',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 49)
2,2',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 49)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
Molekylvægt: 291,99 g/mol
CAS-nummer: 41464-40-8