1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAF0633-5GEA 690 DKK
TCIAF0633-5G
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzen ≥97.0% (by GC)
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzen
Formel: C₈H₉FO₂
Molekylvægt: 156,16 g/mol
Kogepunkt: 121°C
Smeltepunkt: 23…26 °C
MDL Number: MFCD00042487
CAS-nummer: 82830-49-7
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/83/28969183.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %