(S)-(-)-Æblesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAM0022-500GEA
985
DKK
TCIAM0022-500G
TCIAM0022-100G
TCIAM0022-25G
(S)-(-)-Æblesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(-)-Æblesyre
Formel:
C₄H₆O₅ Molekylvægt: 134,09 g/mol Smeltepunkt: 101…104 °C |
MDL Number:
MFCD00064213 CAS-nummer: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Merck Index: 13,05730 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |