N,N-Dimethylformamid-D7 (99.5% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMF-D7
CAMBDLM-25-10X1EA 0 DKK
CAMBDLM-25-10X1
N,N-Dimethylformamid-D7 (99.5% D)
N,N-Dimethylformamid-D7
Formel: DCOON(CD₃)₂
Molekylvægt: 80,04 g/mol
Kogepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003286
CAS-nummer: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN nummer: 2265
ADR: 3,III