Zinksulfat 0.1 mol concentrated aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4800.EA 0 DKK
4800.
Zinksulfat 0.1 mol concentrated aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molekylvægt: 161,45 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011302
CAS-nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002