Dipropylsulfid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAP0532-25MLEA 329 DKK
TCIAP0532-25ML
Dipropylsulfid ≥98.0% (by GC)
Dipropylsulfid
Formel: C₆H₁₄S
Molekylvægt: 118,24 g/mol
Kogepunkt: 142°C
Smeltepunkt: –102 °C
Flammepunkt: 31°C
MDL Number: MFCD00009379
CAS-nummer: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08053
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %