3-Methylcyclohexen ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAM1034-25MLEA 386 DKK
TCIAM1034-25ML TCIAM1034-500ML
3-Methylcyclohexen ≥93.0% (by GC)
3-Methyl-1-cyclohexene
Formel: C₇H₁₂
Molekylvægt: 96,17 g/mol
Kogepunkt: 105°C
Smeltepunkt: –124 °C
Flammepunkt: -3°C
MDL Number: MFCD00001571
CAS-nummer: 591-48-0
EINECS: 209-717-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/55/28974655.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %