3-Methyl-1-pentyn-3-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM0396-25MLEA 132 DKK
TCIAM0396-25ML
3-Methyl-1-pentyn-3-ol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
Formel: C₆H₁₀O
Molekylvægt: 98,14 g/mol
Kogepunkt: 122°C
Smeltepunkt: –30 °C
Flammepunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00004479
CAS-nummer: 77-75-8
EINECS: 201-055-5
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05870
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/18/28973818.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %