(S)-(-)-1-Phenylethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAP0796-1GEA
427
DKK
TCIAP0796-1G
TCIAP0796-5G
TCIAP0796-25G
(S)-(-)-1-Phenylethanol ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formel:
C₈H₁₀O Molekylvægt: 122,17 g/mol Kogepunkt: 98°C Flammepunkt: 85°C |
MDL Number:
MFCD00064264 CAS-nummer: 1445-91-6 UN nummer: 2937 ADR: 6.1,III |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -40.0 to -46.0 deg (neat) |