Phthalsyre ≥99.5%
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
N985-500GEA
984
DKK
N985-500G
Phthalsyre ≥99.5%
Phthalsyre
Formel:
C₈H₆O₄ Molekylvægt: 166,13 g/mol Kogepunkt: 315…317 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 79 °C Massefylde: 1,576 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002467 CAS-nummer: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Merck Index: 12,07527 |
Specifikationer Testresultater
Assay |
|
Chloride |
|
Heavy Metals (as Pb) |
|
Insoluble Matter |
|
Iron |
|
Nitrate |
|
Residue after Ignition |
|
Sulphate |
|
Water |