2,2-Diphenylpropiononitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD2534-5GEA 411 DKK
TCIAD2534-5G TCIAD2534-25G
2,2-Diphenylpropiononitril ≥98.0% (by GC)
2,2-Diphenylpropiononitril
Formel: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Molekylvægt: 207,27 g/mol
Kogepunkt: 142°C
MDL Number: MFCD00001846
CAS-nummer: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/04/28979504.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %