2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12070000EA 588 DKK
EHERC12070000
2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂O
Molekylvægt: 267,15 g/mol
CAS-nummer: 2642-82-2
EINECS: 220-148-1