2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAD1070-25GEA
460
DKK
TCIAD1070-25G
TCIAD1070-250G
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon
Formel:
C₈Cl₂N₂O₂ Molekylvægt: 227,01 g/mol Smeltepunkt: 209…214 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001593 CAS-nummer: 84-58-2 EINECS: 201-542-2 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03088 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |