Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC2187-1GEA 279 DKK
TCIAC2187-1G TCIAC2187-5G
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formel: C₃H₅ClO₂S
Molekylvægt: 140,59 g/mol
Kogepunkt: 60°C
Flammepunkt: 96°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631933
CAS-nummer: 139631-62-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/06/28939206.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %