Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H29107.03EA 397 DKK
H29107.03 H29107.06
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formel: C₃H₅ClO₂S
Molekylvægt: 140,59 g/mol
Kogepunkt: 60 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1,39
Flammepunkt: 96 °C (205 °F)
MDL Number: MFCD01631933
CAS-nummer: 139631-62-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II