2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33477.03EA 1990 DKK
H33477.03 H33477.MD
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formel: C₉H₉F₃O₂
Molekylvægt: 206,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399698
CAS-nummer: 1261444-86-3