Monomethyl phthalate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14780.09EA 472 DKK
A14780.09 A14780.30 ABCRAB132028.0250 A14780.18
Monomethyl phthalate ≥97%
Monomethyl phthalate
Formel: C₉H₈O₄
Molekylvægt: 180,16
Smeltepunkt: 81…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002466
CAS-nummer: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6