2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34058.MDEA 285 DKK
H34058.MD H34058.03
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide
Formel: C₈H₇Cl₂NS
Molekylvægt: 220,12 g/mol
Smeltepunkt: 162…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09757550
CAS-nummer: 65183-01-9