3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13305.06EA
2200
DKK
A13305.06
A13305.03
A13305.14
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formel:
C₆H₅NS Molekylvægt: 123,18 g/mol Kogepunkt: 91…93 °C (12 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052086 CAS-nummer: 55406-13-8 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |