2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35247.03EA 1740 DKK
H35247.03 H35247.MD
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₄ClF₅OS
Molekylvægt: 266,61
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22988924
CAS-nummer: 1431329-76-8