3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33765.MDEA 1660 DKK
H33765.MD
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formel: C₇H₇BrF₅NS
Molekylvægt: 312,10 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201077
CAS-nummer: 1373920-91-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III