Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32236.06EA 554 DKK
H32236.06 H32236.14
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800608
CAS-nummer: 34837-84-8