Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19999.06EA 474 DKK
L19999.06 L19999.14
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Molekylvægt: 182,20 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Massefylde: 1,101
Flammepunkt: 85 °C (185 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039343
CAS-nummer: 584-74-7