4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAA2046-25GEA 805 DKK
TCIAA2046-25G TCIAA2046-5G
4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-1-methylpiperidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114,1888 g/mol
Kogepunkt: 83°C
MDL Number: MFCD01570549
CAS-nummer: 41838-46-4
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/89/28930189.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %