4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L06767.03EA 371 DKK
L06767.03
4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
4-(1-Piperidinyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molekylvægt: 176,26
Kogepunkt: 140…142 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 26…28 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051688
CAS-nummer: 2359-60-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III