2-Amino-N-isopropylbenzamide, Supelco®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36941-250MGEA 0 DKK
36941-250MG
2-Amino-N-isopropylbenzamide, Supelco®
2-Amino-N-isopropylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MDL Number: MFCD00143620
CAS-nummer: 30391-89-0
EINECS: 250-175-4