2-Amino-N-sec-butylbenzamide ≥96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50724.03EA 1190 DKK
H50724.03
2-Amino-N-sec-butylbenzamide ≥96%
2-Amino-N-sec-butylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molekylvægt: 192,26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00116303
CAS-nummer: 30391-87-8