3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAC2040-5GEA 739 DKK
TCIAC2040-5G
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine ≥95.0% (by GC)
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molekylvægt: 142,5900 g/mol
Kogepunkt: 114°C
Flammepunkt: 83°C
MDL Number: MFCD00006143
CAS-nummer: 95-89-6
EINECS: 202-463-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/03/28939103.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %