2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27391.14EA
4320
DKK
H27391.14
H27391.06
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Molekylvægt: 178,15 g/mol Smeltepunkt: 177…180 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093781 CAS-nummer: 101084-96-2 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |