1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ABCR10932
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molekylvægt: 191,27 g/mol
Kogepunkt: 121…123 °C (0,7 mmHg)
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006503
CAS-nummer: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9