4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H28405.14EA 2540 DKK
H28405.14 H28405.06
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Molekylvægt: 224,65 g/mol
Smeltepunkt: 184…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570172
CAS-nummer: 13790-39-1