2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31652.03EA 1900 DKK
H31652.03 H31652.MD
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₅F₆NO
Molekylvægt: 269,14 g/mol
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519321
CAS-nummer: 1092460-75-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III