Bis(2-methoxyethyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB1383-25MLEA 706 DKK
TCIAB1383-25ML
Bis(2-methoxyethyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bis(2-methoxyethyl)amine
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molekylvægt: 133,1888 g/mol
Kogepunkt: 172°C
Flammepunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00025906
CAS-nummer: 111-95-5
EINECS: 203-923-9
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/88/28933188.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %