4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12416.14EA 4640 DKK
A12416.14 A12416.03 A12416.06
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₉H₁₅ClN₂
Molekylvægt: 186,69 g/mol
Smeltepunkt: 203 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013461
CAS-nummer: 118427-29-5