4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14385.06EA 2250 DKK
A14385.06
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₇ClN₂
Molekylvægt: 200,7084 g/mol
Smeltepunkt: ∼228 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00013387
CAS-nummer: 128231-55-0