3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12750.06EA 2650 DKK
A12750.06 A12750.14 A12750.03
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₃N₃
Molekylvægt: 139,20 g/mol
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067987
CAS-nummer: 82560-12-1
EINECS: 450-360-1