3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18210.06EA 472 DKK
A18210.06 A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Molekylvægt: 208,21 g/mol
Smeltepunkt: 147…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002795
CAS-nummer: 3153-44-4
EINECS: 221-593-4