2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26120.03EA 1450 DKK
H26120.03 H26120.MD H26120.06
2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆BrNS
Molekylvægt: 228,11 g/mol
Smeltepunkt: 47…49 °C
MDL Number: MFCD00461195
CAS-nummer: 106086-78-6
EINECS: None
UN nummer: 3261
ADR: 8,III