Rhodium(III) oxide, vandfri ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11814.02EA
12870
DKK
11814.02
11814.04
Rhodium(III) oxide, vandfri ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Rhodium(III) oxide
Formel:
O₃Rh₂ Molekylvægt: 253,81 g/mol Smeltepunkt: 1100 °C (dec.) Massefylde: 8,20 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011205 CAS-nummer: 12036-35-0 EINECS: 234-846-9 |