Ethyl-2-methylnicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAE0860-25GEA 1500 DKK
TCIAE0860-25G TCIAE0860-5G
Ethyl-2-methylnicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-methylnicotinate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
Kogepunkt: 125°C
MDL Number: MFCD00006336
CAS-nummer: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/49/28968249.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %