Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L03256.14EA 3120 DKK
L03256.14 L03256.06
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
Kogepunkt: 107…108 °C (13 mmHg)
Massefylde: 1,070
Flammepunkt: 102 °C (215 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006336
CAS-nummer: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4