Glycidyl isopropyl ether til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18598.2500EA 3010 DKK
8.18598.2500 8.18598.0100 8.18598.9999
Glycidyl isopropyl ether til syntese
Glycidyl isopropyl ether
Formel: C₆H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005139
CAS-nummer: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
UN nummer: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 188 g/l (19 °C)
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 137 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4101 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (188 g/l, H2O, 20 °C)