Potassium selenite
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
39436.14EA
1200
DKK
39436.14
39436.22
Potassium selenite
Potassium selenite
Formel:
K₂O₃Se Molekylvægt: 205,165 g/mol Smeltepunkt: 875 °C (dec.) Massefylde: 2,851 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00049663 CAS-nummer: 10431-47-7 EINECS: 233-909-8 UN nummer: 2630 ADR: 6.1,I |