4-tert-Butylphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
454648-5GEA 1560 DKK
454648-5G
4-tert-Butylphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphthalic anhydride
Formel: C₁₂H₁₂O₃
Molekylvægt: 204,2219 g/mol
MDL Number: MFCD00060127
CAS-nummer: 32703-79-0
EINECS: 251-165-2