Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25683.06EA 700 DKK
B25683.06 B25683.14
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170,14 g/mol
Smeltepunkt: 89…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797457
CAS-nummer: 214822-96-5