(±)-Aspartic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE22164347-1KGEA 928 DKK
MOLE22164347-1KG
(±)-Aspartic acid
(±)-Aspartic acid
Formel: C₄H₇NO₄
Molekylvægt: 133,10
MDL Number: MFCD00063083
CAS-nummer: 617-45-8
EINECS: 210-513-3