(±)-Aspartic acid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10304950EA 572 DKK
EHERC10304950
(±)-Aspartic acid
(±)-Aspartic acid
Formel: C₄H₇NO₄
Molekylvægt: 133,10 g/mol
MDL Number: MFCD00063083
CAS-nummer: 617-45-8
EINECS: 210-513-3